Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
DL-α-Tocopherolacetat
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Vælg mellem nedenstående muligheder for at forbedre din søgning. Flere valg inden for rullemenuen kan laves. Klik på OK for at opdatere dine resultater.
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   DL-α-Tocopherolacetat ≥97%
Leverandør:  Acros Organics
Beskrivelse:   CAS No.: 52225-20-4
MDL No.: MFCD00072042
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Sto...
Leverandør:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse:   Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present. Corresponds to Ph. Eur., BP, USP, FCC
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Varenummer: (USPH1667701)
Leverandør:  U.S. Pharmacopeia
Beskrivelse:   DL-α-Tocopherolacetat
UOM:  1 * 250 mg
Varenummer: (EDQMT1600000)
Leverandør:  EDQM
Beskrivelse:   DL-α-Tocopherolacetat
UOM:  1 * 500 mg
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING