VWR®, Filterspidser
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
732-0526EA 664 DKK
732-0526 732-0528 16466-008 732-0570 732-1100 VWRU53510-102 732-0571 732-1102 732-0530 732-0573 732-1101 732-0532 732-0531 732-1103 46620-328 732-0534 732-0611 732-0533 732-0536 732-0535 732-1107 732-0516 732-0537 732-0515 732-0559 53510-106 VWRU89003-420 53510-014 VWRU53510-016 VWRU53510-037 732-0541 732-0540 732-0521 732-0565 732-0543 732-0520 732-0542 732-0523 732-0566 732-0544 732-0569
VWR®, Filterspidser
Pipettespidser
Alle spidser er fremstillet af 100 % ren, ny højkvalitets PP af medicinsk kvalitet. Disse spidser, kan anvendes, når dit arbejde kræver en højere standard. Sterile produkter er testet for endotoksin (pyrogen) kontaminering og er certificeret til U.S.P. resultater. Resiner er testet for metalkontaminering. Certifikater leveres på fil efter lotnummer og indeholder alle testresultater.
  • Et optimalt design sikrer, at spidserne forsegles nemt og ensartet uden lækager på både gamle og nye pipetter
  • Garanteret fri for sporbart DNA, DNase/RNase, ATP, endotoksiner og tungmetaller