Nitrobenzen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC15557000EA 788 DKK
EHERC15557000
Nitrobenzen
Nitrobenzen
Formel: C₆H₅NO₂
Molekylvægt: 123,11 g/mol
Kogepunkt: 210,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 5,7 °C
Massefylde: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007043
CAS-nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN nummer: 1662
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06685