2,6-Dinitroanilin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
EHERC12782100EA
479
DKK
EHERC12782100
2,6-Dinitroanilin
2,6-Dinitroanilin
Formel:
C₆H₅N₃O₄ Molekylvægt: 183,12 g/mol Smeltepunkt: 136 °C Massefylde: 1,629 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007148 CAS-nummer: 606-22-4 EINECS: 210-108-1 UN nummer: 1596 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03299 |