Anilin, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01261.1000EA 1220 DKK
1.01261.1000
Anilin, EMSURE® for analysis, Supelco®
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
Molekylvægt: 93,13 g/mol
Kogepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6,2 °C
Massefylde: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007629
CAS-nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN nummer: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/50/758750.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 36 g/l (20 °C)
Melting Point -6.2 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 184 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.5863 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 11 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 (36 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C