Volumetriske skeer
Leverandør: Bürkle
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
231-2566EA 158 DKK
BURK5334-0001
Volumetriske skeer
Disposable spoons made of blue PS.
  • Round shape, easy emptying
  • Capacity is printed on the spoon handle
  • Available as a set with 8 volumetric spoons or separate in bags of 100 volumetric spoons
* sæt med otte skeer. En af hver størrelse.