Qualitative filter papers
Leverandør: VWR, part of Avantor
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 3.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 2 Nej: 16 
chimie / doctorant / compiègne
Ja, jeg anbefaler
Bonjour, je travail sur un projet d'extraction et séparation des hémicelluloses issus du bois. je souhaite des conseils sur les filtres a utiliser pour la séparation solide liquide de l’hydrolysât obtenu après extraction (taille des pores, nature...) ainsi pour faire une micro-filtration avant de passer à l'ultrafiltration des hémicelluloses. Je suis intéressé aussi par les filtres nécessaires à la filtration des hémicelluloses avant leur analyse par chromatographie d'exclusion stérique. Merci de m'envoyer toutes les informations nécessaires ainsi que les devis des filtres dont j'aurai besoin. Bien cordialement
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 08/04/2020
Votre demande a bien été prise en compte, un conseiller vous contactera dans les plus brefs délais.
VWR®
516-0304EA 152 DKK
516-0304 516-0822 516-0288 516-0301 516-0804 516-0810 516-0293 516-0286 516-0803 516-0841 516-0880 516-0832 516-0826 516-0824 516-0845 516-0818 516-0839 516-0284 516-0813 516-0296 516-0298 516-0281 516-0287 516-0800 516-0280 VWRU28310-015 VWRU28331-060 516-0350 516-0351 516-0290 516-0812 516-0802 516-0833 516-0309 516-0277 516-0285 516-0300 516-0278 516-0821 516-0840 516-0819 516-0815 516-0349 516-0827 516-0807 516-0806 516-0820 516-0823 VWRU28310-106 516-0310 516-0836 516-0289 516-0808 516-0830 516-0843 516-0811 VWRU28310-128 516-0837 516-0835 516-0282 VWRU28331-106 516-0809 516-0294 516-0302 516-0299 516-0825 516-0297 516-0834 516-0805 516-0291 516-0307 516-0828 516-0801 516-0283 516-0305 516-0817 516-0303 516-0279 VWRU28310-081 516-0814 516-0842 516-0292 516-0816 516-0308 516-0276 516-0306 516-0838 516-0831 516-0295 516-0844 516-0829
Qualitative filter papers
Filtre Filtrerpapir Kvalitativt filtrerpapir
Grade 402 and 302: General grade for qualitative tasks. Suitable for most sulphides. Determination of total fat content in dairy products.
Grade 403 and 313: Drugs, pharmaceuticals, liquors, tinctures, chromatography and protein-free filtrations in the clinical laboratory.
Grade 410 and 305: Filtration of copper(I) oxide, lead sulphate, barium sulphate, manganese carbonate and more for analytical work. Suitable for extremely difficult filtration and for clarification of wine.
Grade 413 and 303: For routine laboratory work, suitable for student requirements in general chemistry, also for filtration of aluminium phosphate, barium carbonate, lead chromate and more.
Grade 415 and 301: Coarse precipitates such as aluminium hydroxide, cobalt carbonate, mercury iodide, magnesium hydroxide and more.
Grade 417: Rapid filtrations where fine particle retention is not required.
Grade 307: For brewing industry. Embossed surface filter paper 70 g/m² for malt analysis in breweries (according to EBC standard).
Grade 600 and 310: Qualitative filter paper for use in routine laboratories, universities and hospitals. Made of 100% cellulose with no binder.
Grade 315: Gelatinous and coarse precipitates.