(Trifluormethoxy)benzen ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B25658.14EA
614
DKK
B25658.14
B25658.22
(Trifluormethoxy)benzen ≥99%
(Trifluormethoxy)benzen
Purity: 99%
CAS No.: 456-55-3
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Aromatic
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 2043132
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040832
Formel:
C₇H₅F₃O Molekylvægt: 162,11 g/mol Kogepunkt: 102…104 °C Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 1,226 Flammepunkt: 12 °C (53 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040832 CAS-nummer: 456-55-3 EINECS: 207-269-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |