Betastrålingsværn
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
plastilab®
KART572EA 3380 DKK
KART572
Betastrålingsværn
Afskærmning Strålingsværn
Akryl beskyttelse skjold, transparent, tykkelse: 9 mm
  • Giver beskyttelse mod bestråling under brug af betaemitterende isotoper, herunder P32
  • Fritstående, bærbar og stabil, monteret med skridsikre fødder