1,2,3-Trifluorbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22055.03EA 317 DKK
B22055.03 B22055.06
1,2,3-Trifluorbenzen ≥98%
1,2,3-Trifluorbenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 1489-53-8
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1862388
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00012013
Formel: C₆H₃F₃
Molekylvægt: 132,09 g/mol
Kogepunkt: 94…95 °C
Massefylde: 1,280
Flammepunkt: –3 °C (26 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012013
CAS-nummer: 1489-53-8
UN nummer: 2387
ADR: 3,II