Prøvetagningskopper, fibrin
Leverandør: Simport
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SIMPB720-40EA 513 DKK
SIMPB720-40
Prøvetagningskopper, fibrin
Prøvecontainere Prøvekopper til analysatorer
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Precision molded for constant volume and uniform heat transfer.