3,4-Dichloranisol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12333400EA 634 DKK
EHERC12333400
3,4-Dichloranisol
3,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molekylvægt: 177,03 g/mol
Kogepunkt: 200…204 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00070785
CAS-nummer: 36404-30-5