5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17762400EA 448 DKK
EHERC17762400
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzen
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzen
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Molekylvægt: 226,45 g/mol
Kogepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 59 °C
Massefylde: 1,79 g/cm³ (22 °C)
MDL Number: MFCD00007072
CAS-nummer: 89-69-0
EINECS: 201-931-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III