4-Chlor-2-nitroanilin

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

EHERC11453000EA 603 DKK
EHERC11453000
4-Chlor-2-nitroanilin
4-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172,57 g/mol
Smeltepunkt: 116…119 °C
Massefylde: 1,37 g/cm³ (20 °C) (anhydr.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007836
CAS-nummer: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN nummer: 2237
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR