3-Chloranilin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC11351000EA 897 DKK
EHERC11351000
3-Chloranilin
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molekylvægt: 127,57 g/mol
Kogepunkt: 230,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –10,4 °C
Massefylde: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136