2,5-Dichloranilin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC12322500EA 557 DKK
EHERC12322500
2,5-Dichloranilin
2,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molekylvægt: 162,02 g/mol
Kogepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 46…50 °C
Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007667
CAS-nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN nummer: 3442
ADR: 6.1,II