2,4,5-Trichloranilin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC17700200EA 572 DKK
EHERC17700200
2,4,5-Trichloranilin
2,4,5-Trichloranilin
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molekylvægt: 196,46 g/mol
Kogepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007662
CAS-nummer: 636-30-6
EINECS: 211-254-9
UN nummer: 2018
ADR: 6.1,II