1,2,3,4-Tetrachlorbenzen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC17353400EA 510 DKK
EHERC17353400
1,2,3,4-Tetrachlorbenzen
1,2,3,4-Tetrachlorbenzen
Formel: C₆H₂Cl₄
Molekylvægt: 215,89 g/mol
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…45 °C
Massefylde: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000538
CAS-nummer: 634-66-2
EINECS: 211-214-0