Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (1)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Prøve opdeler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
Selvom flowhashastighederne kan variere, fordeler prøveopdeleren større mængder udgangsmeteriale til anvendelige mængder, der passer til forskellige analytiske processer. Fordeling af fritflydende pulvere eller partikler i identiske portioner i beholderne sikre reproducerbare testbetingelser. Prøveopdelere med mulighed for justering af rationer, giver maksimal fleksibilitet i ethvert laboratorium. Ved flere passager kan inddeleren lave yderligere underopdelinger, når det er nødvendigt.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  HAVER & BOECKER
Beskrivelse:   Til inddeling af sigtemateriale i repræsentative testsigteprøver
Leverandør:  HAVER & BOECKER
Beskrivelse:   Roterende prøve-reducer med 30 tragte og udløb, Max. fodermængden: 300 ml, Maks. indføringsstørrelse: 2,5 mm
Leverandør:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Sample splitters are used for the simple dividing and reduction of bulk materials of all kinds. Ideal for the on site reduction of sample material. De...
Leverandør:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Rotating Tube Divider, PT 200 drive unit supplied with 10 sample bottles ( 500 ml) and plastic collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Maks. indføringsstørrelse (mm): ≤ 10 mm, Hastighed (min-1): 50
Varenummer: (411-3311)
Leverandør:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Roterende prøveopdeler, der bearbejder prøven så præcist, at sammensætningen af hver prøvefraktion udgør et sandt billede af det oprindelige bulkmater...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ENDECOTTS
Beskrivelse:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Varenummer: (ZARG40731)
Leverandør:  ZARGES LEICHTBAU GMBH
Beskrivelse:   Adjustable sample divider made up of a foam ring and base panel in PE foam ethafoam 220.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING