Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "cryogenic-labels"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/84/18945084.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"4"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Varenummer: (479-3291)
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   Stofmærkater til brug ved ultralave temperaturer. Der kan anvendes kuglepen.
UOM:  1 * 200 Items
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   The strong, permanent adhesive on these labels withstands cold storage temperatures and maintains adhesion to glass, plastic, cardboard and more, even...
Varenummer: (HEATHEALCRY-1700)
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   These labels are temperature resistant -196 to +150 °C and are chemically inert.
UOM:  1 * 1.700 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 4  af 4