Præcisionstermometre til destillation
Leverandør: Lenz
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
LENZ05065004EA 634 DKK
LENZ05065004 LENZ05065002 LENZ05065006 LENZ05065005 LENZ05065001 LENZ05065003
Præcisionstermometre til destillation
Termometre Glastermometre Precision Glass Thermometers
Præcisionsdestillationstermometre med konus NS 14/23, en øvre ende, som er smeltet rund, matteret glasskala med sort skala.