Trifluoreddikesyre 25% (v/v) i vandigopløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08218.0050EA 1090 DKK
1.08218.0050
Trifluoreddikesyre 25% (v/v) i vandigopløsning, Supelco®
Trifluoreddikesyre
Formel: C₂HF₃O₂
Molekylvægt: 114,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN nummer: 2699
ADR: 8,I
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material