Heptadecafluoroctansulphonylfluorid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC15987130EA 1120 DKK
EHERC15987130
Heptadecafluoroctansulphonylfluorid
Heptadecafluoroctansulphonylfluorid
Formel: C₈F₁₈O₂S
Molekylvægt: 502,12 g/mol
MDL Number: MFCD00012016
CAS-nummer: 307-35-7
EINECS: 206-200-6