D-Cycloserin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A1943.0005EA
3910
DKK
A1943.0005
A1943.0025
A1943.0001
D-Cycloserin
D-Cycloserin
Formel:
C₃H₆N₂O₂ Molekylvægt: 102,09 g/mol Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD00005353 CAS-nummer: 68-41-7 EINECS: 200-688-4 |