1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19966.0EEA
801
DKK
A19966.0E
A19966.36
A19966.0C
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 95%
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
Formel:
C₉H₂₁NO₃ Molekylvægt: 191,27 g/mol Kogepunkt: 189…191 °C (23 mmHg) Smeltepunkt: 48…52 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004533 CAS-nummer: 122-20-3 EINECS: 204-528-4 |