Du Søgte efter: Stetoskop
Membran- eller klokkestetoskoper er designet til ikke-invasive undersøgelser gennem auskultation. Den tykke slange kommer i en række farver og sikrer at akustisk lækage eller baggrundsinterferens ikke forekommer og at man derfor opnår maksimal klarhed. Stetoskoperne fra VWR anvendes til voksne, spædbørn eller pædiatriske patienter i alle kliniske miljøer.
1 results were found
Sort Results
Listevisning
Easy View (new)