Opsugningssystem til arbejdsbordet: VACUSIP
Leverandør: Integra Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
181-0276EA 7920 DKK
181-0276 181-0275
Opsugningssystem til arbejdsbordet: VACUSIP
Pumper Vacuum aspirationssystemer
I laboratoriet er der dagligt brug for at bortskaffe små væskemængder. Dette omfatter fjernelse af overskydende væske fra reagensglas, opsugning af supernatant efter centrifugering, fjernelse af vaskeopløsninger fra mikroplader og mange andre ting. Frem til i dag er dette ofte blevet gjort ved hjælp af hjemmelavede systemer bestående af en opsamlingsflaske, et rudimentært opsugningsværktøj og en ekstern vakuumkilde.
  • Små og kompakte systemer, som passer på ethvert arbejdsbord
  • Ved brug af batteriversionen af VACUSIP fjernes kabelrodet i den laminære flowbænk og mobiliteten øges
  • Den indbyggede pumpe er støjsvag og stopper automatisk, når vakuummet opnås. Dette forhindrer unødvendig drift af pumpen og nedsætter støjen yderligere
  • Hurtig udskiftning af affaldsflasken takket være det forseglede skruelåg
  • Hydrofobt filter forhindrer aerosoler og væske i at trænge ind i systemet
  • Der er ikke behov for yderligere værktøj eller vedligeholdelse
  • For at gøre systemet let at dekontaminere kan alle dele, som kommer i kontakt med væsker, autoklaveres
VACUSIP giver en brugsklar løsning til bortskaffelse af flydende affald, som opstår ved opgaver på laboratoriebordet. Det er forsynet med en driftssikker, støjsvag pumpe, så den kan anvendes uafhængigt af en ekstern vakuumkilde. Batteriversionen af VACUSIP indeholder et genopladeligt batteri for at give endnu mere fleksibilitet. En enestående håndbetjeningsenhed gør det muligt at finindstille opsugningsflowet og påsætte en lang række adaptere.
0,5 L glasflasken er let at udskifte, og alle komponenter, der kommer i kontakt med væske, kan autoklaveres. Hvis inaktivering af det flydende affald foretages eksternt, kan der anvendes en engangsflaske.
Leveringsinformation: Systemet leveres med 1 flaske af borosilikatglas (500 ml) med GLl45 låg, 1 håndbetjeningsenhed af silikone (inkl. 1- og 8-kanals spidser i rustfrit stål og 1-kanals adapter til engangsspidser/GRIPTIPS), 1,2 m silikoneslange, 1 hydrofobt filter 0,45 µm og netadapter.