HDPE.
- Versatile Cap-teknologi giver fleksibilitet med mulighed for udskiftning af samlinger
- Udgave med bred åbning for nem påfyldning og rengøring
- Smart Barb-teknologi giver mulighed for at udskifte hanen
VWR's dunke af HDPE er et avanceret væskehåndteringssystem, som er udviklet med henblik på slutbrugeren. Dunkens ergonomisk design kombineres med VWR® Versatlie Cap-teknologi for at give brugeren en brugervenlig dunk, der er nem at rengøre. Dunken er fremstilet af et stærkt materiale, som er mere ridsefast og har bedre kemisk resistens end andre dunke, hvilket gør dem ideelle til de fleste buffere og reagenser så vel som pulvere og faste stoffer. Dunken er udformet, så den er let for brugeren at holde og flytte under løft, påfyldning og hældning, mens VWR® Versatile Cap-teknologi giver udskiftelig og lækagesikret lukning i toppen. Dunken er forsynet med et sæt håndtag i både top og bund, letlæselige prægede inddelinger og indstøbt identifikationsmærke for dunkens materiale. Dunken af HDPE kan fås i en model med ekstra bred åbning, så den er nemmere at fylde og rengøre. Den kan fås både i 20 liter og 40 liters model.