1,3-Dibrombenzen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC12216711EA 588 DKK
EHERC12216711
1,3-Dibrombenzen
1,3-Dibrombenzen
Formel: C₆H₄Br₂
Molekylvægt: 235,91 g/mol
Kogepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000078
CAS-nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2