Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Classic™ Soft
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E-A-R™ Classic™
111-0849EA 634 DKK
111-0849 111-1104
Ørepropper til engangsbrug, E-A-R™ Classic™ Soft
Ørepropper Ørepropper til engangsbrug
Øreprop har en enestående skumkombination, som får kroppens temperatur og bliver blødere i processen. På denne måde formes proppen efter øregangens udseende.
  • Efficient seal due to the moulding of the earplug to the ear canal
  • Textured surface provides greater friction
  • Improves grip and helps maintain an effective seal
Øreproppen er resistent over for fugtighed og dermed ideel til et varmt og fugtigt arbejdsmiljø.
SNR: 36 dB
Certificeringer: EN 352-2
Advarsel: * En størrelse passer alle.