Bøjlehøreværn, E-A-R™ Flexicap™
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
111-0838EA 80.8 DKK
MMMAFX01000
Bøjlehøreværn, E-A-R™ Flexicap™
E-A-R™ Flexicap™ ørepropper er udstyret med en nyskabende, hængslet bøjle, som giver brugeren mange indstillingsmuligheder uden at gå på kompromis med andre former for personligt sikkerhedsudstyr. Øreproppen er designet med en blød, glat polyurethanhætte på den halvåbne E-A-RCaps™ øreprop.
  • Skum med langsom udvidelse giver forbedret pasform
  • Økonomiske, idet de er genanvendelige
  • Skal ikke rulles sammen
SNR: 23 dB