Beskyttelsesbriller
Leverandør: Hirschmann Laborgeräte
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
HIRS8000120EA 826 DKK
HIRS8000120 HIRS8000111 HIRS8000110 HIRS8000102 HIRS8000101 HIRS8000112 HIRS8000104 HIRS8000115 HIRS8000103 HIRS8000117 HIRS8000116 HIRS8000105 HIRS8000119 HIRS8000108 HIRS8000118 HIRS8000109
Beskyttelsesbriller
Dækglas
Square or rectagular cover glasses for microscopy use.
Certificeringer: DIN 58 884 and IVD 98/79
Emballering: Labelled with lot number.