Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Adapters, modtager, vakuum, lige eller bøjet, med GL-gevind
Leverandør: Lenz
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
LENZ05272014EA 355 DKK InStock
LENZ05272014 LENZ05275014 LENZ05272011 LENZ05275013 LENZ05272012 LENZ05272013 LENZ05275012 LENZ05275011
Adapters, modtager, vakuum, lige eller bøjet, med GL-gevind
Destillations komponenter Destillationsadaptere
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Receiver adapters, straight, with NS socket and NS cone, with drain tip, vacuum connection: thread GL 18.
Certificeringer: DIN 12594
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal