PCR-racks til rør og plader
Leverandør: Eppendorf
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
713-0004EA 1250 DKK
713-0004
PCR-racks til rør og plader
Stativer Tube Racks
PP.
  • For 0,1, 0,2 and 0,5 ml tubes, as well as 96-well plates
  • Stackable
  • Can be stored down to −90 °C
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
Rack for handling and storing tubes and plates.