3-Chlorpropen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Allylchlorid
EHERCA10135000EA 557 DKK
EHERCA10135000
3-Chlorpropen
3-Chloropropene
Formel: C₃H₅Cl
Molekylvægt: 76,53 g/mol
Kogepunkt: 44 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –32 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000984
CAS-nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN nummer: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00286