Benzylacetat ≥99%

Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

21855.266EA 0 DKK
21855.266
Benzylacetat ≥99%
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekylvægt: 150,18 g/mol
Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –51 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008712
CAS-nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Assay Min. 99 %
n 20/D 1.501 - 1.503

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR