Benzylacetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03181.0100EA
222
DKK
8.03181.0100
8.03181.1000
8.03181.9999
Benzylacetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Benzylacetat
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molekylvægt: 150,18 g/mol Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –51 °C Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 95 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008712 CAS-nummer: 140-11-4 EINECS: 205-399-7 Merck Index: 13,01125 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | -51 °C |
Molar Mass | 150.17 g/mol |
Boiling Point | 205 - 207 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (45 °C) |
Flash Point | 95 °C |
Refractive Index | 1.5006 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 8.4 %(V) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 460 °C |
Synonyms | Acetic acid benzyl ester |
Hill Formula | C9H10O2 |
Chemical Formula | CH3COOCH2C6H5 |