3-Methylpentan

Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

PROOCHE120EA 1920 DKK
PROOCHE120
3-Methylpentan
3-Methylpentane
Formel: C₆H₁₄
Molekylvægt: 86,18 g/mol
Kogepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –118 °C
Massefylde: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009342
CAS-nummer: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN nummer: 1208
ADR: 3,II

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR