Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Destillationsdele med Liebig-kondenser med glasøje eller GL-gevind
Leverandør: Lenz
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
LENZ05050314EA 972 DKK InStock
LENZ05050314 LENZ05050211 LENZ05050301 271-3122 LENZ05050201 LENZ05050311 271-3121
Destillationsdele med Liebig-kondenser med glasøje eller GL-gevind
Destillations komponenter Broer
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling links with Liebig condenser, outlet with NS cone, water connection, with socket NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length.
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal