Håndsvampe, forskårne ruller, Scotch-Brite™
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MMMA07904EA 2570 DKK
MMMA07904
Håndsvampe, forskårne ruller, Scotch-Brite™
Papirservietter Rengøringssæt og svampe
Scotch-Brite™ håndsvampe, perforerede og klar til brug med et superskarpt 3M slibemiddel for mere effektiv slibning uden at grovheden øges. De kan anvendes til steder, som er besværlige at slibe før påføring af ætseprimer, for eksempel i transportindustrien eller under andre reparationer. Svampene er lette at dispensere enkeltvis.
  • Lang holdbarhed, mere økonomisk
  • Hurtigere og nemmere slibning
  • Forbedret slibemiddel, ultimativt finish