Diisobutylketon
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-heptanon
EHERC12727300EA 588 DKK
EHERC12727300
Diisobutylketon
Diisobutylketon
Formel: C₉H₁₈O
Molekylvægt: 142,24 g/mol
Kogepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008940
CAS-nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN nummer: 1224
ADR: 3,III