2-Methylbutyraldehyd 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO304470500EA 444 DKK
ACRO304470500 ACRO304472500
2-Methylbutyraldehyd 95%
2-Methylbutyraldehyd
Formel: C₅H₁₀O
Molekylvægt: 86,13 g/mol
Kogepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 0,805 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006984
CAS-nummer: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN nummer: 3371
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³
GC ≥94 %
Acid value ≤10 mg KOH/g