n-Tetratriacontan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC17430500EA 943 DKK
EHERC17430500
n-Tetratriacontan
n-Tetratriacontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
Molekylvægt: 478,93 g/mol
Kogepunkt: 482 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 72,6 °C
Massefylde: 0,7728 g/cm³ (90 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009412
CAS-nummer: 14167-59-0
EINECS: 238-013-0