Shell vials PP med PE-prop
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWRI548-1856EA 1530 DKK
VWRI548-1856
Shell vials PP med PE-prop
Shell vials anvendes fortrinsvis på instrumenter fra følgende producenter: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (Wisp-karrusel med henholdsvis 96 og 48 positioner).
  • Kombination af rør/låg til ikke-kritiske analyser
  • Stjerneformet membran muliggør nem penetration af PE-proppen
  • Anbefalet til HPLC-brug