trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO325572500EA
3410
DKK
ACRO325572500
ACRO325570100
ACRO325570500
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol 99% stabilised
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Formel:
C₆H₁₀O Molekylvægt: 98,14 g/mol Kogepunkt: 80 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 30,5…31.5 °C Massefylde: 0,87 g/cm³ Flammepunkt: 72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002925 CAS-nummer: 17102-64-6 EINECS: 241-173-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to white to light yellow Low melting solid or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 0.1 % alpha-tocopherol |