n-Heneicosan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14085000EA
634
DKK
EHERC14085000
n-Heneicosan
n-Heneicosane
Formel:
H₃C(CH₂)₁₉CH₃ Molekylvægt: 296,58 g/mol Kogepunkt: 356 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 40…41 °C Massefylde: 0,7919 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009346 CAS-nummer: 629-94-7 EINECS: 211-118-9 |