1-Propanthiol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERCA16406100EA 557 DKK
EHERCA16406100
1-Propanthiol
1-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Molekylvægt: 76,16 g/mol
Kogepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –113 °C
Massefylde: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004900
CAS-nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN nummer: 2402
ADR: 3,II