1,4-Butandiol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
EHERC10861310EA 436 DKK
EHERC10861310
1,4-Butandiol
1,4-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90,12 g/mol
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 19,5…20 °C
Massefylde: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002968
CAS-nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5