1,3-Propandiol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16405300EA 436 DKK
EHERC16405300
1,3-Propandiol
1,3-Propanediol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Molekylvægt: 76,1 g/mol
Kogepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002949
CAS-nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845