Methanol, anhydrous (max. 0,002% H₂O) ≥99.9%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83679.290EA
771
DKK
83679.290
83679.260
83679.230
Methanol, anhydrous (max. 0,002% H₂O) ≥99.9%
Methanol
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel:
CH₃OH Molekylvægt: 32,04 g/mol Kogepunkt: 64,6 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –98 °C Massefylde: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-nummer: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN nummer: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.00050 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0003 % |
Water (K.F.) | Max. 0.0020 % |